Tlačiť
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37870-1G PC37870-250MG PC37870-5G
APOSPC37870-1GEA 159.25 EUR
APOSPC37870-1G APOSPC37870-250MG APOSPC37870-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16817657
Číslo CAS: 88972-04-7
OSN: 3261
ADR: 8,III