Tlačiť
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 1311.04 EUR
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Mw: 263.501 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20233369
Číslo CAS: 1349718-19-9
OSN: 3261
ADR: 8 III