Tlačiť
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37866-1G PC37866-250MG PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA 656.64 EUR
APOSPC37866-1G APOSPC37866-250MG APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28785980
Číslo CAS: 1803718-50-4
OSN: 3261
ADR: 8,III