Tlačiť
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 596.03 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Mw: 283.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200427
Číslo CAS: 2407339-54-0