Tlačiť
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37864-1G PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA 107.75 EUR
APOSPC37864-1G APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Mw: 283.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200426
Číslo CAS: 1555847-50-1