Tlačiť
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37863-1G PC37863-250MG PC37863-5G
APOSPC37863-1GEA 51.67 EUR
APOSPC37863-1G APOSPC37863-250MG APOSPC37863-5G
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Mw: 283.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200425
Číslo CAS: 2407339-58-4