Tlačiť
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37862-1G PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA 107.75 EUR
APOSPC37862-1G APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Mw: 303.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200424
Číslo CAS: 2407339-51-7