Tlačiť
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37861-1G PC37861-250MG
APOSPC37861-1GEA 107.75 EUR
APOSPC37861-1G APOSPC37861-250MG
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Mw: 303.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200423
Číslo CAS: 2379918-47-3