Tlačiť
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 136.78 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Vzorec: C₅H₃F₉O₃S
Teplota varu: 155…156 °C
Hustota: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00210080
Číslo CAS: 6401-03-2
OSN: 2929
ADR: 6.1+3,II