Tlačiť
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 695.37 EUR
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Mw: 309.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18073566
Číslo CAS: 1038389-93-3