Tlačiť
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 267.57 EUR
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Mw: 355.083 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200326
Číslo CAS: 2379918-57-5