Tlačiť
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 465.7 EUR
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Vzorec: C₇H₉F₅O₂
Teplota varu: 116…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093312
Číslo CAS: 680-28-4