Tlačiť
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3705-1G PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA 351.78 EUR
APOSPC3705-1G APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11101430
Číslo CAS: 1065076-31-4
OSN: 3261
ADR: 8,III