Tlačiť
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3681-25G PC3681-5G
APOSPC3681-25GEA 1217.41 EUR
APOSPC3681-25G APOSPC3681-5G
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate
Vzorec: C₄HF₉O₃S·H₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03410279
Číslo CAS: 1185303-26-7
OSN: 3261
ADR: 8,II