Tlačiť
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 39.79 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₄BrFO
Mw: 215.019 g/mol
Teplota tavenia: 35…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09056781
Číslo CAS: 253429-31-1