Tlačiť
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 354.19 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Teplota varu: 76 °C (20 mm Hg)
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06761837
Číslo CAS: 578027-35-7