Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 179.3 EUR
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Vzorec: C₃H₃F₆N
Teplota varu: 57…58 °C
Hustota: 1,5442 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08460498
Číslo CAS: 1619-92-7
OSN: 2920
ADR: 8+3,II