Tlačiť
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dihydro-7-fluoro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-one, 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-oxime
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 207…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02951896
Číslo CAS: 143884-84-8