Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-thiol
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 113.12 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Vzorec: C₈H₅F₁₃S
Teplota varu: 112…114 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792427
Číslo CAS: 34451-26-8