Tlačiť
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 285.2 EUR
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFN₂O₃
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436072
Číslo CAS: 874289-56-2