Tlačiť
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3547-1G PC3547-250MG PC3547-5G
APOSPC3547-1GEA 488.68 EUR
APOSPC3547-1G APOSPC3547-250MG APOSPC3547-5G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Mw: 210.126 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08741397
Číslo CAS: 35175-79-2
OSN: 1993
ADR: 3 III