Tlačiť
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Chloroethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, 5-Chloro-1,1,1-trifluoro-3-oxapentane
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 137.99 EUR
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₄H₆ClF₃O
Teplota varu: 114…115 °C
Hustota: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00462515
Číslo CAS: 1537-70-8
OSN: 1993
ADR: 3,III