Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 507.51 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂FO
Mw: 285.925 g/mol
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368755
Číslo CAS: 886762-53-4
OSN: 1759
ADR: 8 III