Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 151.01 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Mw: 160.118 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236236
Číslo CAS: 87789-47-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III