Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 71.3 EUR
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆FNO₄S
Mw: 219.19 g/mol
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08692411
Číslo CAS: 252561-33-4