Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA 318.49 EUR
APOSPC3475-1G APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236262
Číslo CAS: 213203-85-1
OSN: 3265
ADR: 8,III