Tlačiť
2-Fluorobenzal bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 229.44 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045061
Číslo CAS: 220141-76-4
OSN: 1760
ADR: 8,III