Tlačiť
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3414-1G PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA 240.27 EUR
APOSPC3414-1G APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₁₄F₅N₃O₂
Teplota tavenia: 76,5…78.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879919
Číslo CAS: 941716-83-2