Tlačiť
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 4-[(4-amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 116.33 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Mw: 323.406 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09952121
Číslo CAS: 952285-83-5