Tlačiť
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 165.83 EUR
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂F₅IO
Mw: 323.987 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32066740
Číslo CAS: 2366994-09-2