Tlačiť
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 183.06 EUR
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Vzorec: C₁₂H₅ClF₆N₂
Mw: 326.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06801347
Číslo CAS: 1031928-92-3