Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 284.8 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Vzorec: C₈H₇F₂N₃
Mw: 183.158 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28665942
Číslo CAS: 891831-55-3