Tlačiť
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 483.48 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Mw: 189.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18261162
Číslo CAS: 1174323-34-2