Tlačiť
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 106.3 EUR
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236266
Číslo CAS: 116640-12-1
OSN: 1760
ADR: 8,III