Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 396.15 EUR
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Mw: 215.062 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21100002
Číslo CAS: 1353853-80-1