Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 397.36 EUR
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₂N₃O₂
Mw: 213.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18909881
Číslo CAS: 97273-25-1