Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 237.13 EUR
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₂N₃O₂
Mw: 213.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22561278
Číslo CAS: 189045-39-4