Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 596.03 EUR
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅ClF₂N₂
Mw: 202.589 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20390822
Číslo CAS: 91437-08-0