Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 211.9 EUR
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅ClF₂N₂
Mw: 202.589 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20390926
Číslo CAS: 1342424-21-8