Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 654.52 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂
Mw: 247.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20403496
Číslo CAS: 1256956-70-3