Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 473.06 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂
Mw: 247.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22561277
Číslo CAS: 1388056-90-3