Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 48.47 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Mw: 292.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922513
Číslo CAS: 1353778-45-6