Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 197.48 EUR
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Mw: 292.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922512
Číslo CAS: 2366994-19-4