Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 72.9 EUR
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₄BrF₅N₂O
Mw: 331.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922508
Číslo CAS: 2366994-28-5