Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 124.57 EUR
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₄BrF₅N₂
Mw: 315.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922507
Číslo CAS: 1353778-41-2