Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 66.49 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrClF₂N₂
Mw: 281.485 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922505
Číslo CAS: 1353778-40-1