Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 54.88 EUR
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922503
Číslo CAS: 2366994-42-3