Tlačiť
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32919-1G PC32919-250MG PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA 59.68 EUR
APOSPC32919-1G APOSPC32919-250MG APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922502
Číslo CAS: 2366994-67-2