Tlačiť
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 102.94 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄Br₂F₂N₂
Mw: 325.936 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922501
Číslo CAS: 1353778-39-8