Tlačiť
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 159.02 EUR
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄Br₂F₂N₂
Mw: 325.936 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922500
Číslo CAS: 2366994-44-5